주요 문서
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
동의어(들):
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolylethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5571
density
1.179 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)