주요 문서
652024
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenethyl bromide
96%
동의어(들):
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-bromoethane, 4-(2-Bromoethyl)phenol, 4-Hydroxy-1-(2-bromoethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩80,794
10 G
₩501,512
₩80,794
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩80,794
10 G
₩501,512
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩80,794
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
88-92 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and