주요 문서
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩55,013
10 G
₩479,385
₩55,013
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩55,013
10 G
₩479,385
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13Br
CAS Number:
Molecular Weight:
213.11
Beilstein:
2042124
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩55,013
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
양식
liquid
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)