주요 문서
691011
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
광학 순도
ee: ≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
불순물
≤15% water
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thanh K Pham et al.
Bioorganic chemistry, 101, 104024-104024 (2020-07-07)
The N-capping box is a distinct helix-stabilizing motif frequently found in proteins. In this study, we examined a ruthenium-mediated intramolecular backbone to side chain macrocyclization as a rigidified mimicry of the N-capping box. Experimental data indicate that the 15-membered macrocycle