주요 문서
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩143,014
₩143,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩143,014
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩143,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
90-95 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
InChI key
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)