주요 문서
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
동의어(들):
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩125,860
₩125,860
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩125,860
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
83.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩125,860
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
density
0.79 g/mL at 25 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
InChI key
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)