143065
3-Dimethylamino-1-propyne
97%
동의어(들):
1-Dimethylamino-2-propyne, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethylpropargylamine
크기 선택
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
79-83 °C (lit.)
density
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)CC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3
InChI key
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
17.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter