문서
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
동의어(들):
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
167.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
222-226 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
InChI key
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable