주요 문서
684740
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiobenzamide
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
230.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
88-92 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1C(N)=S
InChI
1S/C8H8BrNS/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)