주요 문서
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
동의어(들):
2,2-Dimethylpropylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩246,645
₩246,645
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩246,645
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H13BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
115.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩246,645
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
85-89 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)