주요 문서
683388
Sigma-Aldrich
[Pd(acac)2]
Umicore, 99%
동의어(들):
Palladium(II) acetylacetonate, Diacetylacetonatopalladium(II), Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩90,741
2 G
₩252,228
₩90,741
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩90,741
2 G
₩252,228
About This Item
Linear Formula:
Pd(C5H7O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
304.64
Beilstein:
4136188
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,741
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
200-251 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI key
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.