주요 문서
682772
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-α-[(4S)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-2-oxazolidinylidene]-2-oxazolineacetonitrile
97%
동의어(들):
Bis[(4S)-4-(4-tert-butylphenyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩661,070
₩661,070
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩661,070
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H33N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
443.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩661,070
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +349°, c = 2% in dichloromethane
mp
257-261 °C
작용기
ether
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2CO\C(N2)=C(/C#N)C3=N[C@H](CO3)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H33N3O2/c1-27(2,3)20-11-7-18(8-12-20)23-16-32-25(30-23)22(15-29)26-31-24(17-33-26)19-9-13-21(14-10-19)28(4,5)6/h7-14,23-24,30H,16-17H2,1-6H3/b25-22+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MWECWWUUZLQWRQ-MJIBFJBCSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.