주요 문서
405973
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
동의어(들):
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩139,766
1 G
₩257,709
₩139,766
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩139,766
1 G
₩257,709
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.39
Beilstein:
4756827
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩139,766
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
mp
129-132 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.[1]
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.[2]
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Helmchen, G. et al.
Synlett, 257-257 (1991)
Copper (I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering
Peng R, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 254(1-2), 1-18 (2010)
Rhodium (I) and palladium (II) complexes with the Schiff base 2, 2′-bis ((4S)-4-benzyl-2-oxazoline)
Jones MD, et al.
Inorganica chimica acta, 357(11), 3351-3359 (2004)
문서
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.