680516
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid, N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
680516-1G
₩58,566
1 of 10
Sigma-Aldrich
675911
N-Boc-indole-2-boronic acid
756016
Indole-2-boronic acid pinacol ester
15047
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
666467
5-Indolylboronic acid
563870
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid
733539
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
640395
1-Methylindole-5-boronic acid pinacol ester
684589
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
666459
6-Indolylboronic acid
687650
But-3-enylboronic acid
100
≥95%
solid
102-107 °C
2-8°C
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Boronic Acids & Derivatives
Chemical Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?