주요 문서
679860
Sigma-Aldrich
tert-Butan-1-13C, d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-1-13C, d9 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩5,714,146
2 G
₩9,581,397
₩5,714,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩5,714,146
2 G
₩9,581,397
About This Item
Linear Formula:
13C(CD3)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
84.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩5,714,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
bp
83 °C
mp
23-26 °C
density
0.878 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
52.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)