주요 문서
679089
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩137,228
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩137,228
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Cl2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
66-70 °C
작용기
chloro
SMILES string
COc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI key
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)