주요 문서
675814
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
동의어(들):
1-Benzyl-3-pyrrolidinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.5477
density
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES string
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
InChI key
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)