주요 문서
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
253.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
90%
양식
solid
mp
136-140 °C
작용기
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI key
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)