분석
97%
포함
0.1% Hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F
Flash Point (°C)
77 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde