주요 문서
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
동의어(들):
Methoxyboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩62,220
25 G
₩173,464
₩62,220
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩62,220
25 G
₩173,464
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩62,220
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4096
density
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES string
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
InChI key
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
108.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)