주요 문서
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine dihydrochloride
98.5-101.5% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.08
Beilstein:
9215588
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
98.5-101.5% (AT)
광학 활성
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
불순물
≤3.0% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
InChI key
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)