주요 문서
668842
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.5598
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](N[C@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
InChI key
IQIMPHPFMHVWBZ-UKRRQHHQSA-N
애플리케이션
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
법적 정보
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
문서
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.