주요 문서
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
동의어(들):
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩64,656
2 G
₩238,931
₩64,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩64,656
2 G
₩238,931
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩64,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C
작용기
phenyl
SMILES string
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI key
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
애플리케이션
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction[1] and 1,3-dipolar addition.[2]
법적 정보
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
문서
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.