주요 문서
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩159,457
₩159,457
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩159,457
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4Br4S
CAS Number:
Molecular Weight:
399.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,457
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)