주요 문서
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
동의어(들):
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩452,893
₩452,893
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩452,893
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
184.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩452,893
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
41-46 °C
SMILES string
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChI key
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.9 °F
Flash Point (°C)
98.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.