주요 문서
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
동의어(들):
4′-Methyl-3-formylbiphenyl, 4′-Methyl[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
196.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6242
density
1.0758 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
InChI key
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)