주요 문서
663689
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-chloro-2′-hydroxyacetophenone
97%
동의어(들):
2-Bromo-1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-2-hydroxyphenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
63-67 °C
작용기
bromo
chloro
ketone
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI key
XZTLAMYFEVPMLG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)