주요 문서
415766
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methyl-3′-nitroacetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩40,194
₩40,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩40,194
About This Item
Linear Formula:
HOC6H2(CH3)(NO2)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩40,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
133-136 °C (lit.)
작용기
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(C)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)8(4-5)10(13)14/h3-4,12H,1-2H3
InChI key
XSHQMMIEZHWNAK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aromatic solvent effect on the rotational isomerism in 2-hydroxy-5-methyl-3-nitroacetophenone.
Konopacka A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(12), 1190-1195 (2005)
Densities and ultrasonic speed of 2-hydroxy-5-methyl-3-nitro acetophenone in N,N-dimethylformamide at different temperatures.
Aswar AS and Choudhary DS.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 27(1), 155-160 (2012)