주요 문서
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩39,585
25 G
₩93,888
₩39,585
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩39,585
25 G
₩93,888
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
Beilstein:
1102322
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩39,585
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
mp
23-27 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)