주요 문서
661732
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazyl-3)ethylene)benzene
동의어(들):
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazol-3-yl)ethylene)benzene, TECEB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H45N3
CAS Number:
Molecular Weight:
735.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
형광
λex 337 nm; λem 416 nm in chloroform
오비탈 에너지
HOMO 5.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(\C=C\c4cc(\C=C\c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5)cc(\C=C\c8ccc9n(CC)c%10ccccc%10c9c8)c4)ccc13
InChI
1S/C54H45N3/c1-4-55-49-16-10-7-13-43(49)46-34-37(25-28-52(46)55)19-22-40-31-41(23-20-38-26-29-53-47(35-38)44-14-8-11-17-50(44)56(53)5-2)33-42(32-40)24-21-39-27-30-54-48(36-39)45-15-9-12-18-51(45)57(54)6-3/h7-36H,4-6H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+
InChI key
JWTJCIYHZFCEPU-IKVQWSBMSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Charge carrier transporting molecular materials and their applications in devices.
Yasuhiko Shirota et al.
Chemical reviews, 107(4), 953-1010 (2007-04-13)
문서
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study