주요 문서
658944
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
동의어(들):
L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
191.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
양식
solid
광학 순도
ee: 99% (L-)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)