주요 문서
65685
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldi(2-norbornyl)phosphine
≥97%
동의어(들):
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis(bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W022-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H48FeP2
CAS Number:
Molecular Weight:
694.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6C[C@@H]7CC[C@H]6C7)C8C[C@@H]9CC[C@H]8C9
InChI
1S/C39H43P2.C5H5.Fe/c1-27(40(38-25-28-19-21-30(38)23-28)39-26-29-20-22-31(39)24-29)34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)41(32-11-4-2-5-12-32)33-13-6-3-7-14-33;1-2-4-5-3-1;/h2-18,27-31,38-39H,19-26H2,1H3;1-5H;/t27-,28-,29-,30+,31+,38?,39?,40?;;/m1../s1
InChI key
DQKWEEWLTZFHEZ-XQFUNJJCSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)