분석
≥95.0%
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113 °C (lit.)
작용기
bromo
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
이미 열람한 고객
문서
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.