주요 문서
654736
Sigma-Aldrich
[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CF3)NHCSHN2
CAS Number:
Molecular Weight:
299.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
176-181 °C
SMILES string
NC(=S)Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3N2S/c9-4-1-2-6(14-7(13)15)5(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
InChI key
HXTGSKARZANHPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)