주요 문서
653918
Sigma-Aldrich
2-Iodofluorene
98%
동의어(들):
2-Iodo-9H-fluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9I
CAS Number:
Molecular Weight:
292.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
653918 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
solid
mp
126-129 °C
작용기
iodo
SMILES string
Ic1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9I/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
InChI key
VNYQUOAQPXGXQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Precursor for Organic electroluminescent devices.[1]
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemistry of Materials, 15, 699-699 (2003)