주요 문서
380547
Sigma-Aldrich
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
동의어(들):
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩233,349
₩233,349
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩233,349
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩233,349
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
포함
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
점도
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
특이성
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
애플리케이션
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
특징 및 장점
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator