주요 문서
249904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylallyl bromide
technical grade, ~90%
동의어(들):
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩43,848
25 G
₩131,341
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩43,848
25 G
₩131,341
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
149.03
Beilstein:
1420778
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
분석
~90%
양식
liquid
포함
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3,3-Dimethylallyl bromide has been used in the preparation of:
  • (±)-eldanolide[1]
  • 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan[2]
  • (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus[3]
픽토그램
FlameCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A direct synthesis of (?)-eldanolide via the highly regioselective prenylation of 2-trimethylsiloxyfuran.
Jefford CW, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 949-950 (1987)
A total synthesis of ( )-fumagillin.
E J Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(7), 2549-2550 (1972-04-05)
Biosynthesis of aromatic isoprenoids. Part 5. The preparation of 1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and cyclo-L-aianyl-1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and their non-incorporation into echinulin.
Grundon MF, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1294-1298 (1980)