주요 문서
651516
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
97%
동의어(들):
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazine, 2-(N-Boc-piperazin-1-yl)benzaldehyde, tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
290.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChI key
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)