주요 문서
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩75,922
₩75,922
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩75,922
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,922
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
135-140 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)