주요 문서
65133
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
동의어(들):
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩303,079
₩303,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩303,079
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
2042099
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩303,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥85% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.44
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
ether
ketone
SMILES string
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)