문서
472271
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl2FNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
280.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3
InChI key
IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate is a β-keto ester.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable