주요 문서
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
동의어(들):
Dimethyl-3-oxoglutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CO(CH2COOCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
Beilstein:
1366042
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
96%
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)