주요 문서
644765
Sigma-Aldrich
5-(Chloromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
161.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
92-97 °C
SMILES string
OC(=O)c1cnoc1CCl
InChI
1S/C5H4ClNO3/c6-1-4-3(5(8)9)2-7-10-4/h2H,1H2,(H,8,9)
InChI key
IENDPQHJPZEULX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)