주요 문서
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
동의어(들):
2-Iodo-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩284,809
5 G
₩1,137,815
₩284,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩284,809
5 G
₩1,137,815
About This Item
Linear Formula:
C3H3IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩284,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
작용기
iodo
SMILES string
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)