주요 문서
641480
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩226,751
₩226,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩226,751
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H28S
CAS Number:
Molecular Weight:
216.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩226,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)