주요 문서
644609
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩152,047
₩152,047
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩152,047
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩152,047
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
191-195 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)