분석
96%
양식
solid
mp
233-235 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)