주요 문서
644439
Sigma-Aldrich
Pentane
purification grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
bp:
35-36 °C (lit.)
vapor pressure:
26.98 psi
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
purification grade
vapor density
2.48 (vs air)
vapor pressure
26.98 psi
분석
≥99.0%
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
증발 잔류물
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)