주요 문서
SML3449
Sigma-Aldrich
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩136,619
25 MG
₩549,927
₩136,619
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩136,619
25 MG
₩549,927
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩136,619
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)