주요 문서
644129
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
≥85%
동의어(들):
Magnesium tert-butoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.53
Beilstein:
3979348
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥85%
양식
solid
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)